Learn More
Descrizione
- Consists of 80.6mM sodium phosphate, 19.4mM potassium phosphate, 27mM KCl and 1.37M NaCl in high purity dH2O
- Filtered and dispensed into durable, square Nalgene bottles and upright carton with convenient dispensing spout
- Dilute to 1X with high purity dH2O for a solution consisting of 10mM phosphate
Specifica
Specifica
| pH | 7.4 |
| Physical Form | Solution |
| Quantity | 100 mL |
| Formulation | 80.6 mM sodium phosphate, 19.4 mM potassium phosphate, 27 mM KCl and 1.37 M NaCl in high purity dH2O |
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?