Läs mer
PBS, 10X-lösning, molekylärbiologigrad
Produktkod. 15825418 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
1 l
5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15825418 1 l 1 L
15815418 100 ml 100ml
15835418 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15825418 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J75889.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.05 SEK
    1018.65 SEK / 1 L
    Save 116.40 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
För biologisk forskning. Affymetrix/USB™ PBS, 10X Solution, Molecular Biology Grade, filtreras och doseras 0,2 μm i hållbara, fyrkantiga nalgeneflaskor och upprätt kartong.
  • Består av 80,6 mM natriumfosfat, 19,4 mM kaliumfosfat, 27 mM KCl och 1,37 M NaCl i hög renhet dH 2 O
  • Filtreras och dispenseras till hållbara, fyrkantiga Nalgene flaskor och upprättstående kartong med praktisk utmatningspip
  • Späd till 1X med hög renhet dH 2 O för en lösning bestående av 10 mM fosfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 7.4
Fysisk form Lösning
Kvantitet 1 l
Formulering 80,6 mM natriumfosfat, 19,4 mM kaliumfosfat, 27 mM KCl och 1,37 M NaCl i hög renhet dH2O
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.