Läs mer
PBS, (1X PBS Liq.), utan kalcium och magnesium, 500mL, MP Biomedicals
Produktkod. 11454835 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11454835
Brand: MP Biomedicals 091860454