Läs mer
PBS, fosfatbuffrad koksaltlösning, 1X pulver, pH 7,4, Fisher BioReagents
Produktkod. 10316743
Change view
Kvantitet:
10 l
50 l
Förpackningsstorlek:
492g
98.9g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10316743 10 l 98.9g
10562765 50 l 492g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10316743 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP66110
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
  • Ger ett bekvämt sätt att göra 10L standard 1X fosfatbuffert
  • Rekonstituera innehållet i flaskan i ultrarent vatten, såsom BP2819, för att ge en 1X PBS-lösning innehållande 0,137 M NaCl, 0,0027 M KCl och 0,0119 M fosfater
  • Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • PBS är en standardbuffert som används i många biokemiska tillämpningar för att upprätthålla pH
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 l
Förpackning Polyflaska