Läs mer
PBS, fosfatbuffrad koksaltlösning, 1X pulver, pH 7,4, Fisher BioReagents
Produktkod. 10562765
Kvantitet:
10 l
50 l
Förpackningsstorlek:
492g
98.9g
Produktkod. 10562765
Brand: Fisher BioReagents BP66150
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Ger ett bekvämt sätt att göra 50L standard 1X fosfatbuffert
  • Rekonstituera innehållet i flaskan i ultrarent vatten, såsom BP2819, för att ge en 1X PBS-lösning innehållande 0,137 M NaCl, 0,0027 M KCl och 0,0119 M fosfater
  • Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • PBS är en standardbuffert som används i många biokemiska tillämpningar för att upprätthålla pH
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 l
Förpackning Poly flaska