Läs mer
PBS, fosfatbuffrad koksaltlösning, 1X pulver, pH 7,4, Fisher BioReagents
Kvantitet:
10 l
50 l
Förpackningsstorlek:
492g
98.9g
Beskrivning
- Ger ett bekvämt sätt att göra 10L standard 1X fosfatbuffert
- Rekonstituera innehållet i flaskan i ultrarent vatten, såsom BP2819, för att ge en 1X PBS-lösning innehållande 0,137 M NaCl, 0,0027 M KCl och 0,0119 M fosfater
- Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
- PBS är en standardbuffert som används i många biokemiska tillämpningar för att upprätthålla pH
- Endast avsedd för laboratorieforskning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10 l |
| Förpackning | Poly flaska |