Läs mer
Gibco™ PBS, pH 7.2
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7076138
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11530546
Brand: Gibco™ 20012019
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
PBS, pH 7.2
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. PBS är formulerad utan kalcium och magnesium för att skölja kelatorer från kulturen före celldissociation.
Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ PBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ PBS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ PBS-produkt tillverkad i vår anläggning i Skottland (70011-036). Denna anläggning är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Koncentration 1 X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 7.2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Osmolalitet 280 till 320 mOsm/kg