Beskrivning
Gibco Fosfatbuffrad saltlösning (PBS), pH 7,4, är en balanserad saltlösning som används i stor utsträckning i olika cellkulturapplikationer. Denna produkt är specifikt formulerad utan kalcium, magnesium och fenolrött, vilket gör den idealisk för en rad laboratorieprocedurer.
Nyckelfunktioner
- Utan kalcium och magnesium—förhindrar avsaknaden av kalcium och magnesium oönskad celladhesion och aggregation, vilket är avgörande under celldissociation och flödescytometri
- Utan fenolrött—säkerställer avsaknaden av fenolrött att det inte uppstår störningar i optiska mätningar och förhindrar potentiella effekter på cellfysiologin
Användningsområden
- Att tvätta celler före dissociation—används ofta för att skölja cellerna före enzymatisk dissociation, vilket säkerställer att kelatorer tas bort från kulturen
- Transporterande celler eller vävnads-PBS—ger en stabil miljö för celler eller vävnader under transporten
- Att späda ut celler för att räkna—PBS används för att späda ut cellsuspensioner för noggrann räkning
- Förberedelse av reagenser—fungerar PBS som en buffert vid framställningen av olika reagenser
Varför välja PBS framför DPBS
- Enkelhet—PBS är en enklare formulering jämfört med Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS), som innehåller ytterligare komponenter som kaliumklorid och kan formuleras med eller utan kalcium, magnesium, glukos och pyruvat. Denna enkelhet gör PBS till ett mångsidigt val för allmänna cellodlingsapplikationer.
- Specifika tillämpningar—PBS föredras för tillämpningar där närvaro av kalium eller andra tillsatser i DPBS kan störa experimentella resultat
Varför välja pH 7,4 framför pH 7,2
- Fysiologisk relevans—pH 7,4 ligger närmare det fysiologiska pH i människoblod, vilket gör det mer lämpligt för att upprätthålla cellernas naturliga tillstånd under experiment. Detta pH är särskilt viktigt för tillämpningar som involverar däggdjursceller.
Varför välja Gibco PBS, pH 7,4
- Kvalitet och tillförlitlighet—för tillverkning av Gibco PBS, pH 7,4, är cGMP-kompatibel enligt standarden ISO 13485, vilket säkerställer höga kvalitets- och konsekvensstandarder
- Omfattande testning—av osmolalitet, pH-nivåer, stabilitet, endotoxiner och sterilitet säkerställer produktens kvalitet
- Dokumenterade cellodlingsprodukter—Gibco har ett långvarigt rykte inom det vetenskapliga samfundet, med många publikationer som nämner användningen av Gibco PBS, vilket speglar dess breda acceptans och förtroende bland forskare
Gibco PBS, pH 7,4, är en pålitlig och högkvalitativ lösning för olika tillämpningar. Dess formulering utan kalcium, magnesium och fenolrött gör den mångsidig och lämplig för specifika experimentella behov. Att välja Gibco PBS säkerställer konsekvens, kvalitet och stöd från ett pålitligt varumärke inom det vetenskapliga samfundet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) |
| Koncentration | 1 X |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| pH | 7,3 till 7,5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 5 l |
| Lösningstyp | Fosfatbuffrad saltlösning |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Inkluderar | Inget natriumpyruvat |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.