Läs mer
Gibco™ PBS, pH 7.4
Produktkod. 10728775 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10728775 1000 ml 1 L
15374875 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10728775 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10010031
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Gibco PBS, pH 7,4, är en balanserad saltlösning som är idealisk för cellodlingsapplikationer. Den saknar kalcium, magnesium och fenolröd, vilket förhindrar celladhesion och interferens i analysen. PBS är pålitligt för kvalitet Gibco och säkerställer pålitliga resultat vid celltvätt, transport och beredning av reagens.
Gibco Fosfatbuffrad saltlösning (PBS), pH 7,4, är en balanserad saltlösning som används i stor utsträckning i olika cellkulturapplikationer. Denna produkt är specifikt formulerad utan kalcium, magnesium och fenolrött, vilket gör den idealisk för en rad laboratorieprocedurer.
Nyckelfunktioner
  • Utan kalcium och magnesium—förhindrar avsaknaden av kalcium och magnesium oönskad celladhesion och aggregation, vilket är avgörande under celldissociation och flödescytometri
  • Utan fenolrött—säkerställer avsaknaden av fenolrött att det inte uppstår störningar i optiska mätningar och förhindrar potentiella effekter på cellfysiologin
Användningsområden
  • Att tvätta celler före dissociation—används ofta för att skölja cellerna före enzymatisk dissociation, vilket säkerställer att kelatorer tas bort från kulturen
  • Transporterande celler eller vävnads-PBS—ger en stabil miljö för celler eller vävnader under transporten
  • Att späda ut celler för att räkna—PBS används för att späda ut cellsuspensioner för noggrann räkning
  • Förberedelse av reagenser—fungerar PBS som en buffert vid framställningen av olika reagenser
Varför välja PBS framför DPBS
  • Enkelhet—PBS är en enklare formulering jämfört med Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS), som innehåller ytterligare komponenter som kaliumklorid och kan formuleras med eller utan kalcium, magnesium, glukos och pyruvat. Denna enkelhet gör PBS till ett mångsidigt val för allmänna cellodlingsapplikationer.
  • Specifika tillämpningar—PBS föredras för tillämpningar där närvaro av kalium eller andra tillsatser i DPBS kan störa experimentella resultat
Varför välja pH 7,4 framför pH 7,2
  • Fysiologisk relevans—pH 7,4 ligger närmare det fysiologiska pH i människoblod, vilket gör det mer lämpligt för att upprätthålla cellernas naturliga tillstånd under experiment. Detta pH är särskilt viktigt för tillämpningar som involverar däggdjursceller.
Varför välja Gibco PBS, pH 7,4
  • Kvalitet och tillförlitlighet—för tillverkning av Gibco PBS, pH 7,4, är cGMP-kompatibel enligt standarden ISO 13485, vilket säkerställer höga kvalitets- och konsekvensstandarder
  • Omfattande testning—av osmolalitet, pH-nivåer, stabilitet, endotoxiner och sterilitet säkerställer produktens kvalitet
  • Dokumenterade cellodlingsprodukter—Gibco har ett långvarigt rykte inom det vetenskapliga samfundet, med många publikationer som nämner användningen av Gibco PBS, vilket speglar dess breda acceptans och förtroende bland forskare
Gibco PBS, pH 7,4, är en pålitlig och högkvalitativ lösning för olika tillämpningar. Dess formulering utan kalcium, magnesium och fenolrött gör den mångsidig och lämplig för specifika experimentella behov. Att välja Gibco PBS säkerställer konsekvens, kvalitet och stöd från ett pålitligt varumärke inom det vetenskapliga samfundet.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Färg Klart
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Tvätt och färgning av celler
pH 7.4
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 1000 ml
Lösningstyp pH-buffert, lagringslösning och rengöringslösning
Förpackning Flaska
Sterilitet Sterila
Inkluderar Inget kalcium, inget magnesium
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt 13485-standarden ISO
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Osmolalitet 280 till 315 mOsm/kg
Kvalitet Cellkultur
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.