Läs mer
Gibco™ PBS, pH 7.4
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4924962
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10728775 1000 ml 1 L
15374875 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10728775 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10010031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
PBS (fosfatbuffrad saltlösning) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens.
Gibco Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. This product is specifically formulated without calcium, magnesium, and phenol red, making it ideal for a range of laboratory procedures.
PBS (fosfatbuffrad saltlösning) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. PBS är formulerad utan kalcium och magnesium för att skölja kelatorer från kulturen före celldissociation. Vi erbjuder en mängd olika PBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna PBS tillverkas enligt följande:
Utan: Kalcium, Magnesium, Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Färg Klart
Koncentration 1 X
För användning med (applikation) Tvätta celler före dissociation; Spädande celler för räkning och beredning av reagens; Transportera celler eller vävnad
pH 7.4
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 1000 ml
Lösningstyp Fosfatbuffrad koksaltlösning
Förpackning Bottle
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Osmolalitet 280 - 315 mOsm/kg
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.