Läs mer
Gibco™ PBS, pH 7,4 (flödescytometrikvalitet)
Beskrivning
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika applikationer, inklusive reagensberedning, spädningsceller för flödescytometri och som cellodlingsreagens. Detta Gibco™ PBS är formulerad utan kalcium och magnesium för att suspendera celler för flödescytometri. Denna PBS är inte avsedd för cellodling eftersom den inte är sterilitetstestad. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ PBS-formuleringar för cellodlingsapplikationer. Hitta rätt cellodlingsprodukt med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna PBS tillverkas enligt följande:
Utan: Kalcium, magnesium,
fenolröd Produkt Endast avsedd
för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) |
| Koncentration | 1 X |
| pH | 7.4 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 10 l |
| Lösningstyp | Fosfatbuffrad koksaltlösning |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Inkluderar | Inget kalcium, inget magnesium |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |