Läs mer
PBS, fosfatbuffrad saltlösning, 10X lösning, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10468543
Kvantitet:
500 ml
1 l
4 l
20 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly Cube
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
500ml
Produktkod. 10468543
Brand: Fisher BioReagents BP399500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vanligt använda buffert
  • Spara tid och förenkla din buffertberedning genom att använda koncentrerad Fisher BioReagents 10X PBS-lösning - späd helt enkelt efter behov
  • 10X lösning innehåller 1,37 M NaCl, 0,027 M KCl och 0,119 M fosfater
  • pH för en 1X lösning gjord av denna koncentrerade lösning är∼ 7.4. För att förbereda en 1X lösning, blanda en volym av Fisher BioReagents 10X PBS-lösning med 9 volymer ultrarent vatten, såsom BP2819
  • Filtrerad och testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • PBS används i många biokemiska tillämpningar för att upprätthålla pH
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Förpackning Poly flaska