Läs mer
PBS, fosfatbuffrad saltlösning, 10X lösning, Fisher BioReagents™
Beskrivning
Vanligt använda buffert
- Spara tid och förenkla din buffertberedning genom att använda koncentrerad Fisher BioReagents 10X PBS-lösning - späd helt enkelt efter behov
- 10X lösning innehåller 1,37 M NaCl, 0,027 M KCl och 0,119 M fosfater
- pH för en 1X lösning gjord av denna koncentrerade lösning är∼ 7.4. För att förbereda en 1X lösning, blanda en volym av Fisher BioReagents 10X PBS-lösning med 9 volymer ultrarent vatten, såsom BP2819
- Filtrerad och testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
- PBS används i många biokemiska tillämpningar för att upprätthålla pH
- Endast avsedd för laboratorieforskning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Koncentration | 10 X |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 20 l |
| Lösningstyp | Fosfatbuffrad saltlösning |
| Förpackning | Polykub |
| Kvalitet | Biokemisk |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?