Läs mer
PBS, fosfatbuffrad saltlösning, 10X lösning, Fisher BioReagents™
Produktkod. 12899712
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
4 l
20 l
Förpackning:
Nalgene Polyflaska
Polyflaska
Polykub
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12899712 4 l Polykub 4 L
10649743 20 l Polykub 20 L
10204733 1 l Nalgene Polyflaska 1 L
10468543 500 ml Polyflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12899712 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP3994
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Vanligt använda buffert
  • Spara tid och förenkla din buffertberedning genom att använda koncentrerad Fisher BioReagents 10X PBS-lösning - späd helt enkelt efter behov
  • 10X lösning innehåller 1,37 M NaCl, 0,027 M KCl och 0,119 M fosfater
  • pH för en 1X lösning gjord av denna koncentrerade lösning är∼ 7.4. För att förbereda en 1X lösning, blanda en volym av Fisher BioReagents 10X PBS-lösning med 9 volymer ultrarent vatten, såsom BP2819
  • Filtrerad och testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • PBS används i många biokemiska tillämpningar för att upprätthålla pH
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fysisk form Vätska
Kvantitet 4 l
Förpackning Polykub