Läs mer
PBS, fosfatbuffrad saltlösning, 1X lösning, pH 7,4, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10091403
Change view
Kvantitet:
4 l
20 l
Förpackningsstorlek:
20 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10091403 20 l 20 L
10173433 4 l 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10091403 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP243820
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Add to basket
Edge
PBS, fosfatbuffrad saltlösning, 1X lösning, pH 7,4
  • Spara tid och förenkla din buffertberedning genom att använda färdiga Fisher BioReagents 1X PBS buffertlösning
  • Eliminerar besväret med utspädning från stamlösningar eller vägning och blandning av enskilda komponenter
  • 1X lösning innehåller 0,137 M NaCl, 0,0027 M KCl och 0,0119 M fosfater
  • Filtrerad och testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • PBS används i många biokemiska tillämpningar för att upprätthålla pH
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Smältpunkt 0 °C
pH 7,3 till 7,5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 20 l
Förpackning Polykub