Läs mer
Descripción
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en balanserad saltformulering som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. PBS är formulerad utan kalcium och magnesium för att skölja kelatorer från kulturen före celldissociation. Varje 5 g Gibco™ PBS-tablett ska lösas i 500 ml destillerat vatten. pH kommer att vara 7,45 och kräver ingen justering.
Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ PBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Dessa PBS-tabletter tillverkas enligt följande:
Utan: Kalcium, Magnesium, Fenol Röd
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) |
| Koncentration | 1 X |
| pH | 7.45 |
| Fysisk form | Solid |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 100 tavlor |
| Inkluderar | Ingen magnesium |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt 13485-standarden ISO |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.