Beskrivning
- Inget behov av att väga och blanda kemikalier
- Lös helt enkelt PBS-tabletter i vatten
- En tablett löst i 100 ml vatten ger buffert innehållande 0,01 M fosfat, 0,0027 M KCl och 0,137 M NaCl, pH 7,4 vid 25 °C
- Endast forskningsanvändning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) |
| Fysisk form | Tablett |
| Kvantitet | 500 tabletter |
| Molekylformel | ClK |
| MDL-nummer | MFCD00011360 |
| Inkluderar | Inget kalcium, inget magnesium |
| InChI-nyckel | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Cl-].[K+] |
| IUPAC-namn | potassium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.55 |