Läs mer
MP Biomedicals™ Fosfatbuffrade saltlösningstabletter (PBS)
Produktkod. 17378783 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 tavlor
200 Tablets
500 Tablets
Förpackningsstorlek:
100 tabletter
500 tabletter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17378783 200 Tablets -
11435015 100 tavlor 100 tabletter
11455015 500 Tablets 500 tabletter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17378783 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092810306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2590.60 SEK
    2371.92 SEK / 200 tabletter
    Save 218.68 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Fosfatbuffrade saltlösningstabletter (PBS) är en balanserad saltblandning för enkel PBS-buffertberedning för en mängd olika applikationer, inklusive reagensberedning, spädningsceller för flödescytometri och cellodlingsreagens.
  • Inget behov av att väga och blanda kemikalier
  • Lös helt enkelt PBS-tabletter i vatten
  • En tablett löst i 100 ml vatten ger buffert innehållande 0,01 M fosfat, 0,0027 M KCl och 0,137 M NaCl, pH 7,4 vid 25 °C
  • Endast forskningsanvändning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Fysisk form Tablet
Kvantitet 200 Tablets
Lösningstyp Buffert
Molekylformel ClK
MDL-nummer MFCD00011360
Inkluderar Inget kalcium, inget magnesium
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].[K+]
IUPAC-namn potassium chloride
Molekylvikt (g/mol) 74.55
Kvalitet Ej tillämpligt