Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ PBT Red Screw Caps with Aperture
Diameter (metrisk):
9,5 mm
11 mm
15 mm
20 mm
Trådstorlek (metrisk):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Red |
| För användning med (applikation) | Screw thread tubes |
| Inkluderar | DIN thread (GL) and aperture |
| Material | PBT |
| Max. Temperatur (metrisk) | 180°C |
| Kvantitet | 10Pack |
| Skruvmaterial | PBT |
| Produktlinje | Cap |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 32 |
| Produkttyp | Screw Cap |
| Visa mer |