Läs mer
Abnova™ PBX1 (Human) Recombinant Protein
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Beskrivning
- Sequence: VTATNVSAHGSQANSPSTPNSAGSSSSFNMSNSGDLFMSVQSLNGDSYQGAQVGANVQSQVDTLRHVISQTGGYSDGLAASQMYSPQGISANG
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_002576.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 5087 |
| Namn | pre-B-cell leukemia homeobox 1 |
| Beredningsmetod | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrolltestning | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Kvantitet | 10 μg |
| Förvaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | DKFZp686B09108, MGC126627 |
| Gensymbol | PBX1 |
| Art | Wheat Germ (in vitro) |
| Visa mer |