Läs mer
Abnova™ PBX1 (Human) Recombinant Protein
Produktkod. p-7164536
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Produktkod. 16014505
Brand: Abnova™ H00005087Q02.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Human PBX1 partial ORF (NP_002576.1, 311 a.a. - 403 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
  • Sequence: VTATNVSAHGSQANSPSTPNSAGSSSSFNMSNSGDLFMSVQSLNGDSYQGAQVGANVQSQVDTLRHVISQTGGYSDGLAASQMYSPQGISANG
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002576.1
Gen-ID (Entrez) 5087
Namn pre-B-cell leukemia homeobox 1
Beredningsmetod Wheat germ expression system
Kvalitetskontrolltestning 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Kvantitet 10 μg
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias DKFZp686B09108, MGC126627
Gensymbol PBX1
Art Wheat Germ (in vitro)
Protein Tag GST
Buffert 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer