Läs mer
Thermo Scientific PC Skruvlock Tube
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 x 94 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PC skruvlocksrör, 94 mL x 1, 38 x 105 mm, för SA-800 rotor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 x 94 mL |
| Material | Polykarbonat |
| För användning med | SA-800 Rotor |
| Kapacitet (engelska) | 3,2 oz. |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Diameter (metrisk) | 38 mm |
| Produkttyp | Centrifugerör |