Läs mer
Thermo Scientific™ PC200 Immersion Cirkulatorer
Dessa cirkulationspumpar är idealiska för applikationer som kräver sofistikerad styrning, multipel rampprogrammering och extrem temperaturprestanda från -50° till +200 °C.
Brand: Thermo Scientific™ 1570025
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
Thermo Scientific™ PC200 Immersion Cirkulatorer är idealiska för applikationer som kräver sofistikerad kontroll, multipel rampprogrammering och extrem temperaturprestanda från 13° till 300 °C. Funktionerna inkluderar en förbättrad digital display och –lättanvända –pekplatta-inställningar, så att du enkelt kan justera temperaturen för att möta dina specifika applikationskrav.
- Max. temperatur: 300 °C
- Temp. stabilitet: 0,015
- Kraft/sugpump med 560mbar tryck och 24L/min flöde
- Värmekapacitet 1,2kW
- Extern T-styrning via PT100 sensorport
- Applikationströskellarm för att skydda experiment
- Temperatur höga och låga gränser
- Sju språk (engelska, tyska, franska, spanska, italienska, kinesiska och japanska)
- Tio rampprogram med redigering under körning eller paus
- USB port för fjärrkontroll
- Realtidsklocka
- Multifunktionsport ansluter
- Boosterpump (1 bar extra)
- Boostervärmare (2kW extra)
- Automatisk påfyllningsenhet
- Magnetisk/magnetventillåda (t.ex. styr kranvattenkylning)
Beställningsinformation:
Inkluderar 8 mm och 12 mm slanghullingar med brygga (– 0022 och– endast 0025), pumpplugg för extern cirkulation och 6 fot. nätsladd.
Specifikationer
| PC200 m/brygga; 200-230V/50-60Hz | |
| USB | |
| Kraftpump, sugpump | |
| 2 kW/1.2 kW | |
| PC200 med brygga | |
| 0,01 °C | |
| 9,2 tum. | |
| 7,4 tum | |
| 16,6 tum. | |
| 200/230 V 50/60 Hz | |
| 50/60 Hz |
| CE-märkt, UL-listad, CSA, RoHS | |
| 24 l/min. | |
| 13 °C till 300 °C | |
| 500 mbar/8,12 psi | |
| 3/FL | |
| 9,2 x 7,4 x 16,6 tum. (23,3 x 18,9 x 42,1 cm) | |
| 23.3 cm | |
| 18.9 cm | |
| 42.1 cm | |
| 200/230 V |