Läs mer
Thermo Scientific™ PC200 Immersion Cirkulatorer
Produktkod. p-4527505 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
PC200 med brygga
Spänning:
200/230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12612835
Brand: Thermo Scientific™ 1570025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa cirkulationspumpar är idealiska för applikationer som kräver sofistikerad styrning, multipel rampprogrammering och extrem temperaturprestanda från -50° till +200 °C.
Thermo Scientific™ PC200 Immersion Cirkulatorer är idealiska för applikationer som kräver sofistikerad kontroll, multipel rampprogrammering och extrem temperaturprestanda från 13° till 300 °C. Funktionerna inkluderar en förbättrad digital display och –lättanvända –pekplatta-inställningar, så att du enkelt kan justera temperaturen för att möta dina specifika applikationskrav.
  • Max. temperatur: 300 °C
  • Temp. stabilitet: 0,015
  • Kraft/sugpump med 560mbar tryck och 24L/min flöde
  • Värmekapacitet 1,2kW
  • Extern T-styrning via PT100 sensorport
  • Applikationströskellarm för att skydda experiment
  • Temperatur höga och låga gränser
  • Sju språk (engelska, tyska, franska, spanska, italienska, kinesiska och japanska)
  • Tio rampprogram med redigering under körning eller paus
  • USB port för fjärrkontroll
  • Realtidsklocka
    • Multifunktionsport ansluter
    • Boosterpump (1 bar extra)
    • Boostervärmare (2kW extra)
    • Automatisk påfyllningsenhet
    • Magnetisk/magnetventillåda (t.ex. styr kranvattenkylning)
Beställningsinformation:
Inkluderar 8 mm och 12 mm slanghullingar med brygga (– 0022 och– endast 0025), pumpplugg för extern cirkulation och 6 fot. nätsladd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PC200 m/brygga; 200-230V/50-60Hz
Certifikat och efterlevnad CE-märkt, UL-listad, CSA, RoHS
Kommunikationer USB
Flödeshastighet 24 l/min.
Pumptyp Kraftpump, sugpump
Temperaturområde 13 °C till 300 °C
Värmekapacitet 2 kW/1.2 kW
Max. Tryck 500 mbar/8,12 psi
Modell PC200 med brygga
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Mått (L x B x H) 9,2 x 7,4 x 16,6 tum. (23,3 x 18,9 x 42,1 cm)
Längd (engelska) 9,2 tum.
Längd (metrisk) 23.3 cm
Bredd (engelska) 7,4 tum
Bredd (metrisk) 18.9 cm
Höjd (engelska) 16,6 tum.
Höjd (metrisk) 42.1 cm
Elektriska krav 200/230 V 50/60 Hz
Spänning 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz