Läs mer
Thermo Scientific™ PC201 Immersion Cirkulatorer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ PC201 Immersion Circulators har en 3,0Kw värmare för snabbare tid till temperatur, en helt rostfritt stålpump med keramiska rotorer och erbjuder extrem temperaturprestanda från 13° till 300 °C. Funktionerna inkluderar en förbättrad digital display och –lättanvända –pekplatta-inställningar, så att du enkelt kan justera temperaturen för att möta dina specifika applikationskrav.
- Max. temperatur: 300 °C
- Temp. stabilitet: 0,015
- 3,0 kW värmare för snabbare tid till temperatur
- Helpump i rostfritt stål med keramiska rotorer
- Kraft/sugpump med 560mbar tryck och 24L/min flöde
- Värmekapacitet 1,2kW
- Extern T-styrning via PT100 sensorport
- Applikationströskellarm för att skydda experiment
- Temperatur höga och låga gränser
- Sju språk (engelska, tyska, franska, spanska, italienska, kinesiska och japanska)
- Tio rampprogram med redigering under körning eller paus
- USB port för fjärrkontroll
- Realtidsklocka
- Multifunktionsport ansluter
- Boosterpump (1 bar extra)
- Boostervärmare (2kW extra)
- Automatisk påfyllningsenhet
- Magnetisk/magnetventillåda (t.ex. styr kranvattenkylning)
Beställningsinformation:
Inkluderar 8 mm och 12 mm slanghullingar med brygga (– endast 0025), pumpplugg för extern cirkulation och 6 fot. nätsladd.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt, UL-listad, CSA, RoHS |
| Kommunikationer | USB |
| Flödeshastighet | 24 l/min. |
| Pumptyp | Kraftpump, sugpump |
| Temperaturområde | 13 °C till 300 °C |
| Värmekapacitet | 3 kW |
| Max. Tryck | 500 mbar/8,12 psi |
| Modell | PC201 m/brygga |
| Temperaturstabilitet | 0,01 °C |
| Mått (L x B x H) | 9,2 x 7,4 x 16,6 tum. (23,3 x 18,9 x 42,1 cm) |
| Visa mer |