Läs mer
Thermo Scientific™ PC201 Immersion Cirkulatorer
Produktkod. p-4527501 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
PC201
PC201 m/brygga
Spänning:
200/230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12717667
Brand: Thermo Scientific™ 1580005B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa cirkulatorer har en 3,0Kw värmare för snabb uppvärmning, en helt rostfritt stålpump med keramiska rotorer och extrem temperaturprestanda från -50° till +200 °C.
Thermo Scientific™ PC201 Immersion Circulators har en 3,0Kw värmare för snabbare tid till temperatur, en helt rostfritt stålpump med keramiska rotorer och erbjuder extrem temperaturprestanda från 13° till 300 °C. Funktionerna inkluderar en förbättrad digital display och –lättanvända –pekplatta-inställningar, så att du enkelt kan justera temperaturen för att möta dina specifika applikationskrav.
  • Max. temperatur: 300 °C
  • Temp. stabilitet: 0,015
  • 3,0 kW värmare för snabbare tid till temperatur
  • Helpump i rostfritt stål med keramiska rotorer
  • Kraft/sugpump med 560mbar tryck och 24L/min flöde
  • Värmekapacitet 1,2kW
  • Extern T-styrning via PT100 sensorport
  • Applikationströskellarm för att skydda experiment
  • Temperatur höga och låga gränser
  • Sju språk (engelska, tyska, franska, spanska, italienska, kinesiska och japanska)
  • Tio rampprogram med redigering under körning eller paus
  • USB port för fjärrkontroll
  • Realtidsklocka
  • Multifunktionsport ansluter
    • Boosterpump (1 bar extra)
    • Boostervärmare (2kW extra)
    • Automatisk påfyllningsenhet
    • Magnetisk/magnetventillåda (t.ex. styr kranvattenkylning)
Beställningsinformation:
Inkluderar 8 mm och 12 mm slanghullingar med brygga (– endast 0025), pumpplugg för extern cirkulation och 6 fot. nätsladd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt, UL-listad, CSA, RoHS
Kommunikationer USB
Flödeshastighet 24 l/min.
Pumptyp Kraftpump, sugpump
Temperaturområde 13 °C till 300 °C
Värmekapacitet 3 kW
Max. Tryck 500 mbar/8,12 psi
Modell PC201
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Mått (L x B x H) 9,2 x 7,4 x 16,6 tum. (23,3 x 18,9 x 42,1 cm)
Längd (engelska) 9,2 tum.
Längd (metrisk) 23.3 cm
Bredd (engelska) 7,4 tum
Bredd (metrisk) 18.9 cm
Höjd (engelska) 16,6 tum.
Höjd (metrisk) 42.1 cm
Vikt (engelska) 10.4 lb.
Vikt (metrisk) 4.7 kg
Elektriska krav 200/230 V 50/60 Hz
Spänning 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz