Läs mer
Thermo Scientific™ PC300 Immersion Cirkulatorer
Produktkod. 11914569 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
PC300
PC300 m/brygga
Spänning:
200/230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Spänning Frekvens unitSize
11914569 PC300 200/230 V 50/60 Hz Varje
12692825 PC300 m/brygga 200/230 V 50/60 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11914569 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1590005B
Dessa cirkulatorer har en 3,0Kw värmare för snabb uppvärmning, en helt rostfritt stålpump med keramiska rotorer och extrem temperaturprestanda från -50° till +300 °C.
Thermo Scientific™ PC201 Immersion Cirkulatorer har en 3,0Kw värmare för snabbare tid till temperatur, en helt rostfritt stålpump med keramiska rotorer och erbjuder extrem temperaturprestanda från -50° till +300 °C. Funktionerna inkluderar en förbättrad digital display och –lättanvända –pekplatta-inställningar, så att du enkelt kan justera temperaturen för att möta dina specifika applikationskrav.
  • Max. temperatur: 300 °C
  • Temp. stabilitet: 0,015
  • 3,0 kW värmare för snabbare tid till temperatur
  • Helpump i rostfritt stål med keramiska rotorer
  • Kraft/sugpump med 560mbar tryck och 24L/min flöde
  • Värmekapacitet 1,2kW
  • Extern T-styrning via PT100 sensorport
  • Applikationströskellarm för att skydda experiment
  • Temperatur höga och låga gränser
  • Sju språk (engelska, tyska, franska, spanska, italienska, kinesiska och japanska)
  • Tio rampprogram med redigering under körning eller paus
  • USB port för fjärrkontroll
  • Realtidsklocka
  • Multifunktionsport ansluter
    • Boosterpump (1 bar extra)
    • Boostervärmare (2kW extra)
    • Automatisk påfyllningsenhet
    • Magnetisk/magnetventillåda (t.ex. styr kranvattenkylning)
Beställningsinformation:
Inkluderar 8 mm och 12 mm slanghullingar med brygga (– endast 0025), pumpplugg för extern cirkulation och 6 fot. nätsladd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt, UL-listad, CSA, RoHS
Kommunikationer USB
Flödeshastighet 24 l/min.
Pumptyp Kraftpump, sugpump
Temperaturområde -50 °C till +300 °C
Värmekapacitet 3 kW
Max. Tryck 500 mbar/8,12 psi
Modell PC300
Temperatur (metrisk) Max 300 °C
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Mått (L x B x H) 9,2 x 7,4 x 16,6 tum. (23,3 x 18,9 x 42,1 cm)
Längd (engelska) 9,2 tum.
Längd (metrisk) 23.3 cm
Bredd (engelska) 7,4 tum
Bredd (metrisk) 18.9 cm
Höjd (engelska) 16,6 tum.
Höjd (metrisk) 42.1 cm
Vikt (engelska) 10.4 lb.
Vikt (metrisk) 4.7 kg
Elektriska krav 200/230 V 50/60 Hz
Spänning 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz