Läs mer
PCB 101-13C12, TRC
Produktkod. 17985015
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17985015 0.5 mg 0.5mg
17922695 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17985015 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2166280.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104130-39-4
Molekylformel 13C12 H5 Cl5
Molekylvikt (g/mol) 338.34
Synonym 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12, 2,2',4,5,5'-pentachloro- (9CI), 13C12-2,2',4,5,5'-PeCB, 13C12-2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl, 13C12-PCB 101, PCB 101-13C12, 2,2',4,5,5'-Pentachloro-1,1'-biphenyl 13C12, 2,2',4,5,5'-PCB 13C12, 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, 2,2',4',5,5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, 2,4,5,2',5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, 2,5,2',4',5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, PCB 101 13C12, K 101 13C12, PCB 101 13C12, 2,2',4,5,5'-PentaCB-13C12, PCB No. 101 13C12, 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12, 2,2',4,5,5'-pentachloro- (9CI), 13C12-2,2',4,5,5'-PeCB, 13C12-2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl, 13C12-PCB 101, PCB 101-13C12, 2,2',4,5,5'-Pentachloro-1,1'-biphenyl 13C12, 2,2',4,5,5'-PCB 13C12, 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, 2,2',4',5,5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, 2,4,5,2',5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, 2,5,2',4',5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, CB 101 13C12, K 101 13C12, PCB 101 13C12, 2,2',4,5,5'-PentaCB-13C12
IUPAC-namn 1,2,4-trikloro-5-(2,5-diklor(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyklohexa-1,3,5-trien-1-yl)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyklohexa-1,3,5-trien
LEDER Cl[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]([13cH]1)[13c]2[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13cH][13c]2Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl 13C12
Kvantitet 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H5Cl5/c13-6-1-2-9(14)7(3-6)8-4-11(16)12(17)5-10(8)15/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Formel vikt 335.9236