Läs mer
PCB 209-13C12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decachlorobiphenyl 13C12 |
| CAS | 105600-27-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | 13C12 Cl10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12','2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decachloro- (9CI), 13C12-DeCB, 13C12-Decachlorobiphenyl, 13C12-PCB 209, PCB 209-13C12, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachloro-1,1'-biphenyl 13C12, 2,2',3,3',4,4'','5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl 13C12, CB 209 13C12, DCB 13C12, Decachlorobiphenyl 13C12, PCB 209 13C12, Perchlorobiphenyl 13C12, PCB No. 209 13C12, 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12','2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decachloro- (9CI), 13C12-DeCB, 13C12-Decachlorobiphenyl, 13C12-PCB 209, PCB 209-13C12, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachloro-1,1'-biphenyl 13C12, 2,2',3,3',4,4'','5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl 13C12, CB 209 13C12, DCB 13C12, Decachlorobiphenyl 13C12, PCB 209 13C12, Perchlorobiphenyl 13C12 |
| InChI formel | InChI=1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| LEDER | Cl[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]([13c](Cl)[13c]1Cl)[13c]2[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]2Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentachloro-6-(2,3,4,5,6-pentachloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.57 |
| Visa mer |