Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 2,2',3,3',4,4',6-Heptachlorobiphenyl | 52663-71-5 | 500μg/mL |
| 2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorobiphenyl | 40186-71-8 | 500μg/mL |
| 2,2',3',4,6-Pentachlorobiphenyl | 60233-25-2 | 500μg/mL |
| 2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl | 60145-22-4 | 500μg/mL |
| 2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 2437-79-8 | 500μg/mL |
| 2,3-Dichlorobiphenyl | 16605-91-7 | 500μg/mL |
| 2,4,5-Trichlorobiphenyl | 15862-07-4 | 500μg/mL |
| 2-Chlorobiphenyl | 2051-60-7 | 500μg/mL |
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB Congener Mix |
| Förpackning | 2mL Amber Prescored Glass Ampule |
| CAS | 15862-07-4, 16605-91-7, 40186-71-8, 60233-25-2, 52663-71-5, 2437-79-8 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.05 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2',3 |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 500μg/mL |
Säkerhet och hantering
- PCB Congener Mix
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: acetone
Product intended for laboratory use only