Läs mer
PCB-Mix 41 10 μg/ml i isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324613
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30324613 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30324613 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRELA20034100IO
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 32598-13-3, 32598-14-4, 74472-37-0, 31508-00-6, 65510-44-3, 57465-28-8
Kvantitet 1 ml
Koncentration PCB 77 (3,3',4,4'-Tetraklorobifenyl) 10 μg/ml∣PCB nr 105 10 μg/ml∣PCB nr 114 10 μg/ml∣PCB nr 118 10 μg/ml∣PCB nr 123 10 μg/ml∣PCB nr 126 10 μg/ml PCB nr 156 10 μg/ml∣ ∣PCB nr 157 10 μg/ml∣PCB nr 167 10 μg/ml∣PCB nr 169 10 μg/ml∣PCB nr 189 10 μg/ml∣PCB nr 81 10 μg/ ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Isooktan