Läs mer
PCB nr 209 100 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2 ml |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Hexan |