missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PCB No. 21 10 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30309915
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30309915 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30309915 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREL20002100IO

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kvantitet 10 ml
Koncentration 10 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Isooctane
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.