missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PCB No. 28 13C12 40 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30315314
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315314 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30315314 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV20002813IO40

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4,4'-Trichlorobiphenyl 13C12
CAS 208263-76-7
Lösningsmedel eller matris Isooctane
Molekylformel 13C12 H7 Cl3
Kvantitet 5 mL
Synonym 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12, 2,4,4'-trichloro- (9CI), 13C12-2,4,4'-TrCB, 13C12-2,4,4'-Trichlorobiphenyl, 13C12-PCB 28, PCB 28-13C12, 2,4,4'-Trichloro-1,1'-biphenyl 13C12, 2,4,4'-PCB 13C12, 2,4,4'-Trichlorobiphenyl 13C12, 2',4,4'-Trichlorobiphenyl 13C12, 4,2',4'-Trichloro-1,1'-biphenyl 13C12, 4,2',4'-Trichlorobiphenyl 13C12, CB 28 13C12, K 28 13C12, PCB 28 13C12, 2,4,4'-TriCB-13C12
InChI formel InChI=1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(14)7-12(11)15/h1-7H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
LEDER Cl[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]2Cl
IUPAC-namn 1,3-dichloro-6-(4-chloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene
Molekylvikt (g/mol) 269.45
Formel vikt 268.0016 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.