missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PCB No. 28 13C12 40 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,4'-Trichlorobiphenyl 13C12 |
| CAS | 208263-76-7 |
| Lösningsmedel eller matris | Isooctane |
| Molekylformel | 13C12 H7 Cl3 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12, 2,4,4'-trichloro- (9CI), 13C12-2,4,4'-TrCB, 13C12-2,4,4'-Trichlorobiphenyl, 13C12-PCB 28, PCB 28-13C12, 2,4,4'-Trichloro-1,1'-biphenyl 13C12, 2,4,4'-PCB 13C12, 2,4,4'-Trichlorobiphenyl 13C12, 2',4,4'-Trichlorobiphenyl 13C12, 4,2',4'-Trichloro-1,1'-biphenyl 13C12, 4,2',4'-Trichlorobiphenyl 13C12, CB 28 13C12, K 28 13C12, PCB 28 13C12, 2,4,4'-TriCB-13C12 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(14)7-12(11)15/h1-7H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| LEDER | Cl[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]2Cl |
| IUPAC-namn | 1,3-dichloro-6-(4-chloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.45 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?