Läs mer
PCB nr 40 10 μg/ml i isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315087
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30315087 10 ml 10ml
1 options
Produktkod. 30315087 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREL20004000IO
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 ml
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Lösningsmedel eller matris Isooktan