Läs mer
PCB No. 52 50 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326447
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30326447 5 ml
1 options
Produktkod. 30326447 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011136AL
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 ml
Koncentration 50 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile