Läs mer
Thermo Scientific™ PCC-54™ Tvättmedelskoncentrat
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
3 l
Kvantitet:
3 l
4-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ PCC-54 Detergent Concentrate är ett allmänt rengöringsmedel för användning på många laboratorieytmaterial och glasvaror, inklusive linser, speglar och reflektorer.
Höjdpunkter:
- Borttagning av blodrester från glas- eller plastbägare och flaskor Färgade färgämnen från porslinsmortel och mortelstötar HIV-virus från glas, bordsskivor och golv För att ta bort radioisotoper på kontaminerade bordsskivor
- Sköljer rent, ger filmfria ytor Säkra att hantera, och PCC-Pfree innehåller inga fosfater som kan skada miljön. Använd en 2%-20% lösning vid 50 C för °att blöta bort envisa biologiska rester
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Liquid |
| Produktlinje | PCC-54 |
| Sammansättning | PCC-PFree, 2%- 20% Solution |
| Innehåll och lagring | Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20 to 25°C. |
| Beskrivning | PCC-54 Detergent Concentrate |
| Kvantitet | 3 l |
| Volym (metrisk) | 3 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- PCC-54 Detergent Concentrate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: tetrapotassium pyrophosphate, sodium carbonate, Isotridecanol, ethoxylated, Sodium hypochlorite, 4-N