Beskrivning
Thermo Scientific™ PCC-Pfree Detergent Concentrate är en fosfatfri formulering av ett tensidbaserat rengöringsmedel för användning på många laboratorieytor och glasvaror; till skillnad från RBS Tvättmedel, det finns i Europa.
Thermo Scientific PCC-Pfree Detergent Concentrate är en fosfatfri formulering av ett tensidbaserat rengöringsmedel för användning på många laboratorieytor och glas; till skillnad från RBS™ Detergent finns det tillgängligt i Europa.
Rengöringsmedlet är en alkalisk lösning av anjoniska och icke-joniska tensider. PCC-Pfree Tvättmedel är tillräckligt starkt för att ta bort biologiska rester från plast och glas, men är fullt nedbrytbart och innehåller inga fosfater som kan skada miljön. Använd en 2% (v/v) lösning för rutinmässiga tvättapplikationer eller för att blunda i en varm 20%-lösning för att frigöra särskilt envisa torra rester.
Tillämpningar inkluderar borttagning av:
Coomassie Blå färg från provrör och kvartscuvetter
- Blod- eller serumrester från glas- eller plastbägare och flaskor
- Färgade färgämnen från porslinsmortel och stötar
- HIV-virus från glas, bordsskivor och golv
- Radioaktiva isotoper från bänkskivor och instrumentytor
Produktdetaljer:
Fullständig borttagning av alla föroreningar och föroreningar från glasvaror är nödvändigt för de flesta laboratorieapplikationer. Under många år användes frätande alkohol och kromsyralösningar för många ämnen som inte kunde rengöras från glas med vanliga rengöringsmedel. Dessa starkt sura eller starkt basiska rengöringsprodukter förkortar livslängden på glas samtidigt som de utsätter användaren för potentiell skada. Däremot Thermo Scientific PCC-54 är And RBS 35™ Products mildt basiska, biologiskt nedbrytbara, tensidkoncentrat som innehåller anjoniska och icke-joniska tvättmedel. Tensiderna rengörs genom att tränga in mellan förorenande ämnen och ytorna som ska rengöras. Glas, plaster, kvarts, porslin och järnmetallapparater kan rengöras säkert och effektivt i en 2 % lösning (v/v) av koncentraten eller 0,2 % lösning (w/v) av de fasta ämnena. PCC-54 och RBS™ Cleaners tar bort både organiska och oorganiska material samt metalljoner från laboratorieutrustning. Tvättmedlen sköljs bort helt och lämnar inga rester.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produktlinje | PCC-54 |
| Sammansättning | Phosphate-Free |
| Innehåll och lagring | Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area. |
| Kvantitet | 3 l |
| Volym (metrisk) | 3 L |
Säkerhet och hantering
- PCC-Pfree Detergent Concentrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Sodium carbonate, Sodium hypochlorite