Läs mer
PCC0208009, MedChemExpress
Beskrivning
PCC0208009 is a potent IDO inhibitor with an IC50 value of 4.52 nM in HeLa cell. PCC0208009 alleviates neuropathic pain and comorbidities by regulating synaptic plasticity of anterior cingulate cortex (ACC) and amygdala .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCC0208009 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1668565-74-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 2 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H35N7O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (200.95 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)CN(CC(C)C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C2C3=NN=NN3)C=C1NC(NC4=CC=C(C)C=C4)=O |
| Visa mer |