missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PCC0208009, MedChemExpress

Produktkod. p-200097077
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16490036

Brand: Medchem Express HY100771

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress PCC0208009 is a potent IDO inhibitor with an IC50 value of 4.52 nM in HeLa cell. PCC0208009 alleviates neuropathic pain and comorbidities by regulating synaptic plasticity of anterior cingulate cortex (ACC) and amygdala .

PCC0208009 is a potent IDO inhibitor with an IC50 value of 4.52 nM in HeLa cell. PCC0208009 alleviates neuropathic pain and comorbidities by regulating synaptic plasticity of anterior cingulate cortex (ACC) and amygdala .

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PCC0208009
Fysisk form Solid
CAS 1668565-74-9
Färg White
Kvantitet 2 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H35N7O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (200.95 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C)CN(CC(C)C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C2C3=NN=NN3)C=C1NC(NC4=CC=C(C)C=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 497.63
Formel vikt 497.63
Procent renhet 98.16%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.