Läs mer
Novus Biologicals™ PCDHGB1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18343359 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18343359 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18343359 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00056104T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål PCDHGB1
Synonym MGC119466, MGC119467, MGC119469, PCDH-GAMMA-B1, protocadherin gamma subfamily B, 1, protocadherin gamma-B1
Gensymbol PCDHGB1