Läs mer
Gibco™ pcDNA ™3.4 TOPO™ TA Cloning Utrustning
Kvantitet:
20μ g Kit
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
Beskrivning
- Används som en Geneticin™ selekterbar expressionsplasmid för konstruktion av stabila cellinjer
- Fullängds humant cytomegalovirus (CMV) omedelbar-tidig promotor/förstärkare för hög nivå av genuttryck i ett brett spektrum av däggdjursceller
- WPRE (woodchuck posttranscriptional regulatory element) nedströms om kloningsstället för att förbättra transkriptionsuttrycket
- TOPO™ kloningsplats för snabb och effektiv (> 85 %) kloning av Taq-förstärkta PCR-produkter
- Neomycinresistensgen för selektion av stabila cellinjer med Geneticin™
- pUC-ursprung för högkopiereplikation och underhåll av plasmiden i E. coli
Specifikationer
Specifikationer
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Kloningsmetod | TOPO™ -TA |
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Innehåll och lagring | Lagra ™pcDNA 3.4-TOPO™ vektor och alla kloningsreagenser vid -20 °C. Store One Shot™ TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli -celler vid -80 °C. |
| Leveranstyp | Transfektion |
| För användning med (applikation) | Proteinproduktion, konstitutivt uttryck |
| Plasmid | Högkopia plasmid |
| Produktlinje | TOPO |
| Produkttyp | TA Cloning Utrustning |
| Promotor | CMV |
| Visa mer |