Läs mer
Tocris Bioscience™ PCI 29732
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18721799
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18721799
Brand: Tocris Bioscience™ 5012/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent BTK inhibitor
PCI 29732 is a potent BTK inhibitor (IC50 = 0.3 nM). Blocks B cell antigen receptor (BCR)-mediated gene expression in CD20+ B cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp PCI 29732
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 371.44
Inhibitorer PCI 29732
For Research Use Only