Läs mer
MedChemExpress PCI-33380
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 mg |
| Produkttyp | Reference compound |
| Molekylvikt (g/mol) | 855.78 g/mol |
| Löslighet | DMSO : ≥ 50 mg/mL (58.43 mM) |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 1022899-36-0 |