Läs mer
MedChemExpress PCI-33380
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 mg |
| Produkttyp | Reference compound |
| Molekylvikt (g/mol) | 855.78 g/mol |
| Löslighet | DMSO : ≥ 50 mg/mL (58.43 mM) |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 1022899-36-0 |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.