Läs mer
PCI-34051, MedChemExpress
Produktkod. 16496368
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496368 10 mg 10mg
16488957 5 mg -
16446676 100 mg -
16442487 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496368 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15224
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PCI-34051 is a potent and selective HDAC8 inhibitor with IC50 of 10 nM, with >200-fold selectivity over the other HDAC isoforms.
PCI-34051 is a potent and selective HDAC8 inhibitor with IC50 of 10 nM, with >200-fold selectivity over the other HDAC isoforms.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PCI-34051
CAS 950762-95-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H16N2O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (101.24 mM)
LEDER COC(C=C1)=CC=C1CN2C3=CC(C(NO)=O)=CC=C3C=C2
Molekylvikt (g/mol) 296.32
Formel vikt 296.32
Procent renhet 97.28%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death