Läs mer
Tocris Bioscience™ PCI 34051
Beskrivning
Potent and selective histone deacetylase 8 (HDAC8) inhibitor (IC50 = 10 nM). Displays >200 fold selectivity over HDAC isoforms 1, 2, 3, 6 and 10. Induces apoptosis in cell lines derived from T cell lymphomas or leukemias.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCI 34051 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 296.32 |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.326 |