Läs mer
PCL 016, MedChemExpress
Produktkod. 16441248
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16441248 5 g
1 options
Produktkod. 16441248 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI0660
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress PCL 016 is a topical antiviral agent, which inhibits adenovirus replication in rabbit.
PCL 016 is a topical antiviral agent, which inhibits adenovirus replication in rabbit.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PCL 016
Fysisk form Solid
CAS 98-98-6
Färg White to Off-White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H5NO2
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (812.28 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (406.14 mM)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC=N1
Molekylvikt (g/mol) 123.11
Formel vikt 123.11
Procent renhet 98.0%