Learn More
R&D Systems™ pCLXSN Retrovirus Expression Vector
Artikelnummer. 18110613 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 μg
Artikelnummer. Kvantitet
18110613 10 μg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18110613 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP229500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3369.98 SEK
    2767.80 SEK / 10µg
    Save 602.18 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. pCLXSN expression vector is part of RetroMax system, designed for maximal virus titer in 293 cells
The pCLXSN expression vector is a part of the RetroMax expression system and has been designed to maximize recombinant-retrovirus titers in a simple, efficient, and flexible experimental system. All members of the RetroMax expression vector family (pCLXSN, pCLNCX, pCLNRX, and pCLNDX) have an extended packaging signal (omega+) and are derived from safety modified retrovirus vectors in which the gag open reading frame has been stopped by a point mutation, thereby minimizing the opportunity for replication competent retrovirus production by recombination with packaging genome.
  • RetroMax system takes advantages of two properties of 293 cells (high level of transfectibility and strong E1A-mediated stimulation of CMV promoter controlled transcription)
  • 293 cells of nonmurine origin avoid problem of selective packaging and transfer of VL30 genomes (present in all murine packaging cells)
  • Vector supernatants are free of helper virus and are of sufficiently high titer within 2 days of transient transfection in 293 cells
  • For amplification, transform DH-5a or similar bacteria and plate on LB plates containing 50mg/mL ampicillin
  • Buffer: 10μg in 20μL 1x TE (10mM Tris, pH 7.5, 1mM EDTA)
Recommended Storage
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Förvaringsbuffert 10μg in 20μL 1x TE (10mM Tris, pH 7.5, 1mM EDTA)
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 10 μg
Vektor pCLXSN Retrovirus Expression Vector
Produktlinje Novus
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.